74032
Cloreto de nitrotetrazólio azul
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Sinônimo(s):
Cloreto de p-nitroazul de tetrazólio, p-Nitrotetrazólio azul, Cloreto de 2,2′-bis(4-nitrofenil)-5,5′-difenil-3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-difenileno)ditetrazólio, Cloreto de 3,3′-(3,3′-dimetoxi-4,4′-bifenileno)bis[2-(4-nitrofenil)-5-fenil-2H-tetrazólio], NBT, Nitro BT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
Formulário
powder
Impurezas
≤10% solvent content
≤10% water
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, very strongly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?