73361
Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulfone
≥97.0% (CHN)
Sinônimo(s):
BSOCOES
About This Item
Ensaio
≥97.0% (CHN)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
169-173 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)OCCS(=O)(=O)CCOC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O12S/c17-9-1-2-10(18)15(9)27-13(21)25-5-7-29(23,24)8-6-26-14(22)28-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
chave InChI
XUDGDVPXDYGCTG-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3