Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.544
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
BVQSFCUGCAZOJQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)