53604
Nε-Trifluoroacetyl-L-lysine
≥96.0% (TLC)
Sinônimo(s):
ε-TFA-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (TLC)
forma
powder
Impurezas
≤7% water
cor
white to off-white
pf
>215 °C
solubilidade
2 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
chave InChI
PZZHRSVBHRVIMI-YFKPBYRVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1