42355
DGEA
≥97% (TLC)
Sinônimo(s):
α2β1 Integrin Recognition Sequence, L-α-Aspartylglycyl-L-α-glutamyl-L-alanine, H-Asp-Gly-Glu-Ala-OH
About This Item
descrição
non-ionic
Ensaio
≥97% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H22N4O9/c1-6(14(26)27)17-13(25)8(2-3-10(20)21)18-9(19)5-16-12(24)7(15)4-11(22)23/h6-8H,2-5,15H2,1H3,(H,16,24)(H,17,25)(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,26,27)/t6-,7-,8-/m0/s1
chave InChI
HZHXMUPSBUKRBW-FXQIFTODSA-N
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3