Documentos
364M-1
Sigma-Aldrich
Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nível de qualidade
100
300
500
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62, monoclonal
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparo
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Outras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2