319R-2
Cytokeratin 19 (EP72) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Sinônimo(s):
40-kDa keratin intermediate filament, CK-19, CK19, K19, K1CS, KRT 19, cytokeratin-19, keratin 19, type 1, keratin, type 1, 40-kd, keratin-19
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
100
500
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EP72, monoclonal
descrição
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
embalagem
vial of 0.1 mL concentrate (319R-24)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (319R-24-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (319R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (319R-26)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (319R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (319R-27-RUO)
vial of 1.0 mL predilute ready-to-use (319R-27)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (319R-28-RUO)
vial of 7.0 mL predilute ready-to-use (319R-28)
fabricante/nome comercial
Cell Marque™
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200 (concentrated)
Isotipo
IgG
controle
bladder, colon, colon carcinoma, thyroid carcinoma
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
visualização
cytoplasmic
Informações sobre genes
human ... KRT19(3880)
Descrição geral
Qualidade
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Ligação
forma física
Concentrate: diluted in Phosphate Buffered Saline, pH 7.2, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparo
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.