Key Documents
314331
Sigma-Aldrich
Toluene-(methyl-14C)
≥98% (GC, HPLC)
About This Item
Fórmula linear:
C6H514CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (GC, HPLC)
Extensão da rotulagem
1-15 mCi per mmol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[14CH3]c1ccccc1
Embalagem
Packaged in break-seal ampule