Documentos
1041
p-Nitrophenol Standard
Sinônimo(s):
4-Nitrophenol solution, p-Nitrophenol solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
substituído por