grau
ACS reagent
densidade de vapor
2.8 (vs air)
pressão de vapor
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
descrição
48% aqueous HBr
Ensaio
48%
forma
liquid
resíduo de ignição
≤0.002%
densidade
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
SO42- and SO32-: ≤0.003%
chloride (Cl-): ≤0.05%
iodide (I-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤1 ppm
Se: ≤0.01 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
Br
InChI
1S/BrH/h1H
chave InChI
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1