259691
Methylcyclohexane
spectrophotometric grade, 99%
Sinônimo(s):
Hexahydrotoluene
About This Item
Produtos recomendados
grau
spectrophotometric grade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
545 °F
Lim. expl.
6.7 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
<0.010% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
101 °C (lit.)
pf
−126 °C (lit.)
densidade
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 207 nm Amax: 1.00
λ: 221 nm Amax: 0.40
λ: 232 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4.0 °C - closed cup