13206
Potassium permanganate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Ensaio
99-100.5%
forma
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
adequação da reação
reagent type: oxidant
Impurezas
residual solvents, complies
perda
≤0.2% loss on drying, 105 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3