STS0215
ECO Brij® S10
average Mn ~711
Sinônimo(s):
Brij® S10, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (10) stearyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
forma
solid
peso molecular
average Mn ~711
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
37-39 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 0.1%, clear, colorless
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12.4
categoria alternativa mais ecológica
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
chave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)