Documentos Principais
QC1404
Supelco
Oil and Grease
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
fabricante/nome comercial
RTC QCI-1376
concentração
in 1-propanol
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)