PHR8894
Lisinopril R,S,S-diketopiperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
(αS,3S,8aR)-3-(4-Aminobutyl)hexahydro-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]CCCC[C@@H]1N(C(=O)[C@@H]3N(CCC3)C1=O)[C@@H](CCc2ccccc2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H29N3O4/c22-13-5-4-9-17-19(25)23-14-6-10-16(23)20(26)24(17)18(21(27)28)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)/t16-,17+,18+/m1/s1
chave InChI
FUEMHWCBWYXAOU-SQNIBIBYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)