PHR3470
Anastrozole Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2,2′-(5-Methyl-1,3-phenylene)bis(2-methylpropanenitrile), α,α,α′,α′,5-Pentamethyl-1,3-benzenediacetonitrile, 3,5-Bis(2-cyano-2-methylethyl)toluene, 3,5-Bis(2-cyanoprop-2-yl)toluene, Anastrozole pentamethyl
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1034818
família API
anastrozole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 40 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H18N2/c1-11-6-12(14(2,3)9-16)8-13(7-11)15(4,5)10-17/h6-8H,1-5H3
chave InChI
SJECEXNMZXMXNE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)