Documentos Principais
PHL80481
Isoliquiritin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2′,4,4′-Trihydroxychalcone 4-glucoside, Isoliquiritoside
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.270,00
R$ 3.270,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.270,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H22O9
Número CAS:
Peso molecular:
418.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.270,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)\C=C\C(=O)c3c(cc(cc3)O)O
InChI
1S/C21H22O9/c22-10-17-18(26)19(27)20(28)21(30-17)29-13-5-1-11(2-6-13)3-8-15(24)14-7-4-12(23)9-16(14)25/h1-9,17-23,25-28H,10H2/b8-3+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
YNWXJFQOCHMPCK-LXGDFETPSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)