grau
reagent grade
densidade de vapor
2.72 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
12.4 %
Impurezas
≤0.1% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
pb
115 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
densidade
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Ligand-Modulated Nuclearity and Geometry in Nickel(II) Hydrazone Complexes: From Mononuclear Complexes to Acetato- and/or Phenoxido-Bridged Clusters.: Research on the use of pyridine and its derivatives to control the nuclearity and coordination geometry in nickel(II) complexes, which is crucial for designing metal-organic frameworks and catalytic sites (Vrdoljak et al., 2023).
- Non-palindromic (C^C^D) gold(III) pincer complexes are not accessible by intramolecular oxidative addition of biphenylenes - an experimental and quantum chemical study.: A study examining the limitations of pyridine-containing ligands in stabilizing reactive gold(III) complexes, providing insights into the electronic properties and stability challenges (Feuerstein & Breher, 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?