Documentos Principais
IRMM359
Cheese Powder (SEA)
IRMM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Staphylococcus aureus enterotoxin A in cheese
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
for more information see:
IRMM359
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)