I0599990
Isoprenaline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Isoprenaline hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, 1-(3′,4′-Dihydroxyphenyl)-2-isopropylaminoethanol hydrochloride, N-Isopropyl-DL-noradrenaline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoprenaline
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
165-175 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C11H17NO3.ClH/c1-7(2)12-6-11(15)8-3-4-9(13)10(14)5-8;/h3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente