Documentos
CRM050
Supelco
Lead Free Paint - Powdered
certified reference material, pkg of 20 g
Sinônimo(s):
Paint matrix CRM, lead free
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
100
300
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 20 g
fabricante/nome comercial
RTC CRM050-020
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
matriz
soil
pH
7.50
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
  • Certified Lead Value - <0.01 mg/Kg
  • N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)