C6289
Activated charcoal
suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
descrição
acid-washed with hydrochloric acid
forma
powder
temperatura de autoignição
842 °F
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)