Key Documents
BCR290
2,3,3′-Trichlorobiphenyl
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H7Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
257.54
Beilstein:
8141481
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(c1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-4-1-3-8(7-9)10-5-2-6-11(14)12(10)15/h1-7H
chave InChI
SXHLTVKPNQVZGL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR290
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of sediment contact and uptake mechanisms on accumulation of three chlorinated hydrocarbons in the midge, Chironomus riparius.
D M Fry et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 44(5), 790-797 (1990-05-01)
Hu Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1548, 1-9 (2018-03-21)
Porous materials have great prospective applications for solid-phase microextraction (SPME) technology because of their large specific surface area and pore volume. In this study, a hierarchical porous carbon (HPC) was synthesized by simple hydrothermal reaction and potassium hydroxide (KOH) activation