Key Documents
920002
Sigma-Aldrich
CX85
Umicore
Sinônimo(s):
Dichlorobis[(tert-butyldiphenyl)phosphine]palladium(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H38Cl2P2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
661.92
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
227-228 °C
Aplicação
Umicore CX85 is a homogeneous catalyst useful for cross-coupling reactions with arenes, especially for Suzuki-Miyaura cross-couplings.
Armazenamento e estabilidade
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Informações legais
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)