Documentos Principais
91769
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid, 2-Carboxybenzotrifluoride
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
190.12
Beilstein:
976984
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (T)
p.e.
247 °C/753 mmHg (lit.)
pf
107-110 °C (lit.)
107-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-4-2-1-3-5(6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
chave InChI
FBRJYBGLCHWYOE-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)