Key Documents
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Sinônimo(s):
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20O5S
Número CAS:
Peso molecular:
360.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.