Key Documents
86546
Supelco
Dibenzyl chloromethyl phosphate
for HPLC derivatisation, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16ClO4P
Número CAS:
Peso molecular:
326.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for HPLC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
liquid
qualidade
LiChropur
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
HPLC: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H16ClO4P/c16-13-20-21(17,18-11-14-7-3-1-4-8-14)19-12-15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-13H2
chave InChI
FVTHQGOGQRTOMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Synthesis of water-soluble prodrugs of lipophilic alcohols, phenols and amines. This compound is an improved derivative of the well known Di-tert-butyl chloromethyl phosphate. So it can be detected more easily by HPLC-UV, because of higher stability, higher yields and better UV-activity.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A novel synthetic route for the preparation of alkyl and benzyl chloromethyl phosphates
Mantyla, A., et al.
Tetrahedron Letters, 43(21), 3793-3794 (2002)