Key Documents
85702
Sigma-Aldrich
Stearamide
technical, ~90% (GC)
Sinônimo(s):
Amide C18
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
283.49
Beilstein:
909006
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
technical
Ensaio
~90% (GC)
pb
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
chave InChI
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
This product has been replaced by O601-ALDRICH | Octadecanamide technical grade, 85%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)