82514
Peptona
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from casein, Amicase®, Case amino acids, Casein acid hydrolysate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
powder
composição
total nitrogen (N), ≥13%
análise de nitrogênio
, ~0.3 AN:TN ratio
Impurezas
~5% water
resíduo de ignição
≤5%
perda
≤11% loss on drying
pH
6-7 (2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear, yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Bacillus spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Saccharomyces spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
coliforms
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.