76723
1-Penten-3-one
contains ~0.1% BHT as stabilizer, analytical standard
Sinônimo(s):
Ethyl vinyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.1% BHT as stabilizer
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
n20/D 1.419
pb
38 °C/60 mmHg (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 20 °C
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3H,1,4H2,2H3
chave InChI
JLIDVCMBCGBIEY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?