Documentos
74736
Supelco
N-Octadecanoyl-Nile blue
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Chromoionophore I, 3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H53N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
583.85
Beilstein:
3576427
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
grau
for fluorescence
Ensaio
≥98.0% (TLC)
pf
91-93 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
fluorescência
λex 614 nm; λem 663 nm (protonated)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H53N3O2/c1-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25-37(42)39-34-29-36-38(32-24-22-21-23-31(32)34)40-33-27-26-30(28-35(33)43-36)41(5-2)6-3/h21-24,26-29H,4-20,25H2,1-3H3/b39-34+
chave InChI
MYWBZQJIXVRCJC-JQJRJOTLSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicação
Assay of K+ and of Ca2+ activity with solvent polymeric optode membrane based on ETH 5294 and potassium ionophore I (valinomycin)
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)