73478
Nitromethane
puriss., absolute, over molecular sieve, ≥98.5% (GC)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg
grau
absolute
puriss.
Ensaio
≥98.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
784 °F
qualidade
over molecular sieve
Lim. expl.
7.3 %, 33 °F
Impurezas
≤0.01% water
water
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
pb
101.2 °C (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?