73142
Canavanine Glycine Bromothymol blue Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
CGB Agar
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 20.0 g/L
bromothymol blue, 0.08 g/L
L-canavanine sulfate, 0.03 g/L
glycine, 10.0 g/L
magnesium sulfate, 1.0 g/L
potassium phosphate, 1.0 g/L
thyamine hydrochloride, 0.001 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
pH final
5.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)