Documentos Principais
72255
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
purum, ≥97.0% (Ni)
Sinônimo(s):
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
Ni(C5H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (Ni)
Formulário
solid
pf
171-173 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
chave InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)