Documentos Principais
70123
Millipore
Nutrient Broth
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Standard - Nutrient Broth
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171607
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicação
For the cultivation and enrichment of less fastidious bacteria for the establishment of permanent cultures, as well as a base in the preparation of special media.
Informações legais
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6