Documentos
69945
Sigma-Aldrich
3-Morpholino-1,2-propanediol
technical, ~90% (GC)
Sinônimo(s):
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol, 3-Morpholin-4-ylpropane-1,2-diol, N -(2,3-Dihydroxypropyl)morpholine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
161.20
Beilstein:
107210
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
~90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.493
pb
191 °C/30 mmHg (lit.)
pf
37-38 °C (lit.)
densidade
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
chave InChI
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)