Documentos
65200
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylacetic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Homoanisic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Beilstein:
1101737
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (T)
pb
140 °C/3 mmHg (lit.)
pf
84-86 °C (lit.)
84-86 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)