Key Documents
64405
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Sinônimo(s):
(3aR)-3,3a,4,5-Tetrahydro-3a-(2-propenyl)-2H-cyclopenta[b]furan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)