Documentos Principais
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
Sinônimo(s):
Merrifield resin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Extensão da rotulagem
~1.7 mmol/g Cl loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
chave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)