61852
Vanillyl alcohol
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, NSC 3993, Vanillyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
110-117 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
chave InChI
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Processed lignin samples by ultra-high performance supercritical fluid chromatography combined with quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UHPSFC-QTOF-MS).
- Herb liqueurs by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID), GC with mass spectrometry operating in electron impact (EI) mode and high performance liquid chromatography-ultraviolet (HPLC-UV) detection.
- Aqueous extracts of sesame (Sesanum indicum) oil by LC with tandem mass spectrometry (MS/MS) equipped with electrospray ionization source (ESI).
- Tall gastrodia tuber by HPLC-UV.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?