60400
Iodeto de potássio
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (AT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
solid
Impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
perda
≤0.2% loss on drying, 150 °C
pH
6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pf
681 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?