Documentos Principais
54349
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
Sinônimo(s):
Dodecylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
descrição
nanoparticles
Nível de qualidade
Ensaio
0.6-0.9% solid material basis
Formulário
dispersion
nanoparticles
concentração
0.01% HAuCl4 in toluene
tamanho de partícula
3-6 nm
grupo funcional
thiol
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Useful for the self-assembly of gold monolayers for nanoelectronics.
Características e benefícios
Surface stabilized with tetraoctylammonium bromide
Atenção
Air-stable
Nota de análise
weak absorption peak at 520 nm
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)