Documentos Principais
53649
Millipore
FluoroSELECT E.coli Assay Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
aplicação(ões)
food and beverages
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli
algae
coliforms
Descrição geral
The FluoroSELECT product line combines portable, low cost, single-channel fluorometers with suitable kits for a wide range of applications.
Learn more about our FluoroSELECT
Componentes
Composition (for 50 assays)
Reagent A (Substrate): min. 4 mL
Reagent B (Enzyme Inducer): min. 2 mL
Reagent C (Lysing Agent): min. 6 mL
Incubation Media Powder: 0.4 g
Large Plastic Vials (Sample): 50 pcs
Small Plastic Vials (Mixing): 50 pcs
Mini Glass Tubes (Testing): 50 pcs.
Informações legais
FluoroSELECT is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
104.0 - 122.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 - 50 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)