52495
Hexadimethrine bromide
for protein sequence analysis, ≥94% (AT)
Sinônimo(s):
1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide, Polybrene
About This Item
Produtos recomendados
grau
for protein sequence analysis
Ensaio
≥94% (AT)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
chave InChI
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)