50111
Piperidine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC/T)
Sinônimo(s):
Hexahydropyridine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
23 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0% (GC/T)
forma
liquid
Impurezas
≤0.3% pyridine (GC)
≤0.3% water
resíduo de evaporação
≤0.02%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
pb
106 °C (lit.)
pf
−13 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)