49902
Tin(II) ionophore I
Selectophore™
Sinônimo(s):
Dibenzo-18-crown-6, 2,3,11,12-Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadeca-2,11-diene, 6,7,9,10,17,18,20,21-Octahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecene, DB18C6
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Selectophore™
pf
162-164 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
chave InChI
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)