46127
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Ensaio
≥98.0% (TLC)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?