46021
4-Nitrophenyl acetate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Acetic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder or crystals
pf
75-77 °C (lit.)
77-79 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
chave InChI
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PON1(5444)
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)