Key Documents
38763
Sigma-Aldrich
4′,7-Dimethoxyisoflavone
≥96.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Daidzein dimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
282.29
Beilstein:
265550
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.0% (TLC)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(OC)ccc3C2=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
Plant isoflavone that promotes proliferation of mitochondria in cells damaged by toxins, trauma, or hypoxia. Activity is mediated through the activation and expression of sirtuin (SIRT1), a deacetylase and activator of PGC-1α.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)