Documentos
38483
Sigma-Aldrich
1,2-Didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, DLPC, PC(12:0/12:0)
About This Item
Fórmula linear:
C32H64NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
621.83
Beilstein:
5676925
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥99.0% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
chave InChI
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Eman Abd et al.
Skin pharmacology and physiology, 29(1), 24-30 (2015-11-06)
A range of vesicles is now widely used to carry various solutes into and through the epidermis. These usually have the active solute encapsulated within and may be modified to confer flexibility and skin penetration enhancement. Here, we compared the